Learn More
Dibenzyl diisopropyl phosphoramidite, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11455237
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11455237
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22629.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108549-23-1 | C20H28NO2P | 345.423 g/mol
Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidite may be used for the preparation of phosphopeptides. It is used for the synthesis of a GDP (guanosine diphosphate) analog, SML-8-73-1. It is useful for nucleotide coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,N-diisopropylphosphoramidite dibenzyle peut être utilisé pour la préparation des phosphopeptides. Il est utilisé pour la synthèse d’un analogue du GDP (guanosine diphosphate), SML-8-73-1. Il est utile pour le couplage des nucléotides.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Stocker à 0°C. Incompatible avec les agents oxydants, l’eau/l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108549-23-1
Formule moléculaire C20H28NO2P
Poids moléculaire (g/mol) 345.423
Numéro MDL MFCD00191988
Clé InChI ANPWLBTUUNFQIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzyl diisopropylphosphoramidite, dibenzyl n,n-diisopropylphosphoramidite, bis benzyloxy diisopropylamino phosphine, dibenzyldiisopropylphosphoramidite, dibenzyloxy diisopropylamino phosphine, bis benzyloxy phosphanyl diisopropylamine, phosphoramidous acid, bis 1-methylethyl-, bis phenylmethyl ester, n-dibenzyloxyphosphanyl-n-isopropyl-propan-2-amine, bis-bzl-2ipr-p, bis methylethyl bis phenylmethoxy phosphino amine
CID PubChem 196621
Nom IUPAC N-bis(phénylméthoxy)phosphanyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OCC1=CC=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzyl diisopropylphosphoramidite
Densité 1.03
Point d’ébullition 130°C (0.55 mmHg)
Point d’éclair 69°C (156°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.9
Quantité 100 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform.
Poids de la formule 345.43
Pourcentage de pureté 95%