Learn More
Éther dibenzylique, Mikromol™
Code produit 30051572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051572 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051572 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1460.01
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Éther dibenzylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl ether
CAS 103-50-4
Noms d’analytes ou de composants Benzyl ether
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H14 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Tribenoside Imp. D (EP), 1,1'-[Oxybis(methylene)]bis-benzene, Benzyl ether, 1,1'-[Oxybis(methylene)]bis[benzene], BA, BA (plasticizer), Benzyl oxide, Dibenzyl ether, NSC 5931, Plastikator BA, Tribenoside Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC Phénylméthoxyméthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 198.26
Quantité 100 mg
Poids de la formule 198,1045 g/mol