Learn More
Malonate de dibenzyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479812
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11479812
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10844.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15014-25-2 | C17H16O4 | 284.311 g/mol
Dibenzyl malonate is used in the preparation of tetraethyl 3,3-bis(benzyloxycarbonyl)propylene bisphosphonate. It was also used in the preparation of benzyl umbelliferone-3-carboxylate via Knoevenagel condensation with 2,4-dihydroxybezaldehyde. It is a useful alternative to Diethyl­ malonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le malonate de dibenzyle est utilisé dans la préparation du bisphosphonate de tétraéthyle 3,3-bis(benzyloxycarbonyl)propylène. Il a également été utilisé dans la préparation du benzyl umbelliférone-3-carboxylate par condensation de Knoevenagel avec du 2,4-dihydroxybezaldéhyde. Il s’agit d’une alternative utile au diéthyl- malonate.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau ; miscible dans toutes les proportions avec de l’éther et de l’alcool.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15014-25-2
Formule moléculaire C17H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 284.311
Numéro MDL MFCD00004779
Clé InChI RYFCSKVXWRJEOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzyl malonate, propanedioic acid, bis phenylmethyl ester, 1,3-dibenzyl propanedioate, malonic acid dibenzyl ester, malonic acid dibenzyl, acmc-209d3u, diphenylmethyl propane-1,3-dioate, propanedioic acid,1,3-bis phenylmethyl ester, propanedioic acid, 1,3-bis phenylmethyl ester, s-3-amino-2-oxetanone p-toluenesulfonic acid salt boc protection form
CID PubChem 84754
Nom IUPAC propanedioate de dibenzyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzyl malonate
Densité 1.137
Point d’ébullition 188°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.544
Quantité 10 g
Beilstein 1998264
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water; miscible in all proportions with ether and alcohol.
Poids de la formule 284.31
Pourcentage de pureté 95%