Learn More
Dibenzyle N,N-diisopropyl phosphoramidite, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10071114 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10071114
Marque: Thermo Scientific Acros 399640250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108549-23-1 | C20H28NO2P | 345.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108549-23-1
Formule moléculaire C20H28NO2P
Poids moléculaire (g/mol) 345.42
Clé InChI ANPWLBTUUNFQIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzyl diisopropylphosphoramidite, dibenzyl n,n-diisopropylphosphoramidite, bis benzyloxy diisopropylamino phosphine, dibenzyldiisopropylphosphoramidite, dibenzyloxy diisopropylamino phosphine, bis benzyloxy phosphanyl diisopropylamine, phosphoramidous acid, bis 1-methylethyl-, bis phenylmethyl ester, n-dibenzyloxyphosphanyl-n-isopropyl-propan-2-amine, bis-bzl-2ipr-p, bis methylethyl bis phenylmethoxy phosphino amine
CID PubChem 196621
Nom IUPAC N-bis(phénylméthoxy)phosphanyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OCC1=CC=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzyl N, N-diisopropylphosphoramidite
Densité 1.0280g/mL
Point d’éclair 69°C
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.028
Poids de la formule 345.42
Pourcentage de pureté 90+%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidite
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.