Learn More
Phosphate de dibenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7044943
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11362726
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08813.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1623-08-1 | C14H15O4P | 278.244 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1623-08-1
Formule moléculaire C14H15O4P
Poids moléculaire (g/mol) 278.244
Numéro MDL MFCD00004775
Clé InChI HDFFVHSMHLDSLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzyl phosphate, phosphoric acid dibenzyl ester, dibenzylphosphoric acid, unii-y65r35lz0s, phosphoric acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphate, creatine phosphate disodium impurity 4, dibenzyloxyphosphinic acid, dibenzyl-phosphate, pubchem14883
CID PubChem 74189
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène dibenzylique
SMILES C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(O)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzyl phosphate
Point de fusion 78°C to 81°C
Quantité 1 g
Beilstein 2055755
Poids de la formule 278.24
Pourcentage de pureté 98%