Learn More
Dibromochlorométhane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11418776
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11418776
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16938.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 124-48-1 | CHBr2Cl | 208.277 g/mol
It affords bromochlorocarbene under phase-transfer conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il fournit du bromochlorocarbène dans des conditions de transfert de phase.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Conservez-le à l’écart de la lumière, de l’eau / de l’humidité, des agents oxydants et de la chaleur. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-48-1
Formule moléculaire CHBr2Cl
Poids moléculaire (g/mol) 208.277
Numéro MDL MFCD00000820
Clé InChI GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorodibromomethane, methane, dibromochloro, dibromo chloro methane, monochlorodibromomethane, cdbm, methane, chlorodibromo, unii-3t4ajr1h24, ccris 938, dibromo-chloro-methane, chlorobromoform
CID PubChem 31296
ChEBI CHEBI:34627
Nom IUPAC dibromo(chloro)méthane
SMILES C(Cl)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibromochloromethane
Point de fusion -22°C
Densité 2.42
Point d’ébullition 115°C to 118°C
Indice de réfraction 1.5475
Quantité 5 g
Beilstein 1731046
Sensibilité Light and moisture sensitive
Merck Index 14,2135
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 208.28
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibromochloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Chlorodibromomethane