missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dibromomalonamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7026352
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11416006

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22315.09

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 73003-80-2 | C3H4Br2N2O2 | 259.89 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Suitable for battery materials development.

Applications
Le Dibromomalonamide est un agent antimicrobien utilisé dans les sucreries, un composé pour les systèmes de fluides lipophiles pour les soins des tissus. Il est également utilisé pour produire 5-thioxo-[1,3]dithiolo[4,5-d][1,3]dithiole-2,2-dichlorure d’acide dicarboxylique.

Solubilité
Soluble dans l’eau.

Remarques
Sensible à la lumière & à l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 73003-80-2
Formule moléculaire C3H4Br2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 259.89
Numéro MDL MFCD00014803
Clé InChI SWHQVMGRXIYDSF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 175375
SMILES NC(=O)C(Br)(Br)C(N)=O

Spécification

Nom chimique ou matériau Dibromomalonamide
Point de fusion 202°C to 207°C
Quantité 10 g
Beilstein 1770873
Sensibilité Light and moisture sensitive
Synonyme dibromomalonamide, 2,2-dibromomalonamide, dibromopropanediamide, propanediamide, 2,2-dibromo, dibromo malonamide-13c3, dibromo malonamide, dibromomalonic diamide, dibromomalonic acid diamide, propanediamide,2,2-dibromo, 2,2-bis bromanyl propanediamide
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC dibromopropanediamide
Poids de la formule 259.89
Pourcentage de pureté ≥98%

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis