Learn More
Dibucaine, MedChemExpress
Code produit. p-200100374
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Code produit. 16418528
Marque: Medchem Express HYB0552
MedChemExpress Dibucaine (Cinchocaine) is a sodium channel inhibitor. Dibucaine is a potent SChE inhibitor.
Dibucaine (Cinchocaine) is a sodium channel inhibitor. Dibucaine is a potent SChE inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibucaine
CAS 85-79-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H29N3O2
Quantité 10 g
Synonyme Cinchocaine
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 36 mg/mL (104.82 mM)
SMILES O=C(C1=CC(OCCCC)=NC2=CC=CC=C12)NCCN(CC)CC
Poids moléculaire (g/mol) 343.46
Poids de la formule 343.46
Pourcentage de pureté 99.83%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.