Learn More
Éther dibutylique, puriss p.a., ≥ 99,5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Code produit 15694180
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15694180 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15694180 Fournisseur Honeywell Riedel-de Haën Code fournisseur 344621L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., faible teneur en composés aromatiques, ≥ 99,5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibutyl ether
CAS 142-96-1
Densité 0.764g/mL at 25°C
Point d’éclair 25°C (77°F)
Température d’allumage 365°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H18O
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2O
Numéro MDL MFCD00009461
Quantité 1 L
Numéro UN UN1149
Beilstein 1732752
Synonyme di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
Clé InChI DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOCCCC
Nom IUPAC 1-butoxybutane
Poids moléculaire (g/mol) 130.23
CID PubChem 8909
Densité de vapeur 4.48 (vs air)
Poids de la formule 130.23g/mol
Tension de vapeur 4.8mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)