Learn More
Dibutyl ether, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Code produit 15671010 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
20 L
200 L
Conditionnement:
Can
Flacon en verre
Metal Drum
Conditionnement:
1L
200L
20L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15671010 1 L Flacon en verre 1L
15601020 20 L Can 20L
15691010 200 L Metal Drum 200L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15671010 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 1102801L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 142-96-1
Formule moléculaire C8H18O
Poids moléculaire (g/mol) 130.23
Numéro MDL MFCD00009461
Clé InChI DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
CID PubChem 8909
Nom IUPAC 1-butoxybutane
SMILES CCCCOCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibutyl ether
Note relative au nom Reagent Grade, ≥99%
% max. CAS ≤100.0000%
Point de fusion -98°C (literature)
Densité 0.764 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 142°C to 143°C (literature)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2O
Quantité 1 L
Numéro UN UN1149
Beilstein 1732752
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Réactif