Learn More
Dibutyl ether, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Code produit 15691010 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
20 L
200 L
Conditionnement:
Can
Flacon en verre
Metal Drum
Conditionnement:
1L
200L
20L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15691010 200 L Metal Drum 200L
15671010 1 L Flacon en verre 1L
15601020 20 L Can 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15691010 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 110280200L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 142-96-1
Formule moléculaire C8H18O
Poids moléculaire (g/mol) 130.23
Numéro MDL MFCD00009461
Clé InChI DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
CID PubChem 8909
Nom IUPAC 1-butoxybutane
SMILES CCCCOCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibutyl Ether
Point de fusion -98°C
Couleur Incolore
Densité 0.764g/mL at 25°C
Point d’ébullition 140°C
Point d’éclair 25°C (77°F)
Température d’allumage 365°F
Conditionnement Metal Drum
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2O
Indice de réfraction n20/D 1.399(lit.)
Quantité 200 L
Numéro UN UN1149
Beilstein 1732752
Densité de vapeur 4.48 (vs air)
Poids de la formule 130.23g/mol
Tension de vapeur 4.8mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ReagentPlus