Learn More
Sébacate de dibutyle, Mikromol™
Code produit 17920035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17920035 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17920035 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0925.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Sébacate de dibutyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibutyl Sebacate
CAS 109-43-3
Noms d’analytes ou de composants Dibutyl Sebacate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H34 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Decanedioic acid, dibutyl ester (9CI), Sebacic acid, dibutyl ester (6CI,8CI), Bis(n-butyl) sebacate, DBS, Di-n-Butyl sebacate, Dibutyl decanedioate, Dibutyl sebacate, Ergoplast SDB, Kodaflex DBS, NSC 3893, PX 404, Polycizer DBS, Reomol DBS, Sebacic acid di-n-butyl ester, Staflex DBS, Uniflex DBS
Formule InChI InChI=1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
SMILES CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
Nom IUPAC dibutyle decanedioate
Poids moléculaire (g/mol) 314.46
Quantité 500 mg
Poids de la formule 314,2457 g/mol