Learn More
Trifluorométhanesulfonate de dibutylbore, sol. de 1 M dans le dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10297013 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
Code produit. 10297013
Marque: Thermo Scientific Acros 378990250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 60669-69-4 | C9H18BF3O3S | 274.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibutylboron trifluoromethanesulfonate
CAS 60669-69-4, 75-09-2
Couleur Orange à jaune
Densité 1.2710g/mL
Point d’éclair 27°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H18BF3O3S
Formule linéaire CF3SO3B[(CH2)3CH3]2
Numéro MDL MFCD00009669
Quantité 25 mL
Fieser 07,91; 09,140; 16,109
Gravité spécifique 1.271
Synonyme dibutylboron trifluoromethanesulfonate, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate solution, nbu2botf, bu2botf, dibutylboron triflate, n-bu 2botf, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate, dibutylboron triflate solution, trifluoromethylsulfonyloxy dibutylborane, dibutyl trifluoromethyl sulfonyl oxy borane
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Clé InChI FAVAVMFXAKZTMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCB(CCCC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC Trifluorométhanesulfonate de dibutylboranyle
Poids moléculaire (g/mol) 274.11
CID PubChem 2724243
Poids de la formule 274.11
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibutylboron trifluoromethanesulfonate in dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.