Learn More
Dilaurate de dibutylétain, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11995851 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
5g
Code produit. 11995851
Marque: Thermo Scientific Acros 382690050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 205.0°C (12.0 mmHg)
Nom chimique ou matériau Dibutyltin dilaurate
Point de fusion 16.0°C to 18.0°C
CAS 77-58-7
Couleur Jaune
Forme physique Liquide huileux
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 94%
Formule moléculaire C32H64O4Sn
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2Sn[OC(O)CH2(CH2)9CH3]2
Point d’éclair 149°C
Merck Index 15,3047
Synonyme Dodecanoic acid 1, 1';-(dibutylstannylene) ester
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and aceton
Poids moléculaire (g/mol) 631.57
Poids de la formule 631.57
Pourcentage de pureté 94%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Indice de réfraction 1.4690 to 1.4730 (20°C, 589nm)
Gravité spécifique 1.05
Densité 1.0500g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibutyltin dilaurate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.