Learn More
STEMCELL Technologies Dibutyryl-cAMP (Sodium Salt)
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
Description
- Dibutyryl-cAMP is a cell-permeable cyclic AMP (cAMP) analog that activates cAMP-dependent protein kinases (Schwede et al.) This product is supplied as the sodium salt of the molecule
- Suppresses experimental autoimmune encephalomyelitis development by reducing demyelination and mobilizing neural stem cells in the subventricular zone towards the demyelinated plaques (Khezri et al.)
- Induces intrinsic axon growth in peripheral and central nervous systems, and morphological differentiation of astrocytes (Knott et al.; Imamura & Ozawa)
- Stimulates neurite outgrowth in PC12 cells (Maruoka et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 16980-89-5 |
| Synonyme | Bucladesine; DC 2797 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | C18H23N5O8P · Na |
| Pureté | ≥95% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.