Learn More
Olympus™ Cube analyseur DIC, MDICT3
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microscopes BX61, BX51, BX41.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour la microscopie à contraste interférentiel différentiel
- Support de cube filtre
Spécification
Spécification
| Type | DIC |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes BX61, BX51, BX41. |