Learn More
Dichloro[1,2-bis(diphénylphosphino)éthane]palladium(II), Pd 18,5 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7049698
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11343477 2 g 2g
11333477 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11343477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 018779.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19978-61-1
Formule moléculaire C26H26Cl2P2Pd+2
Poids moléculaire (g/mol) 577.762
Numéro MDL MFCD00015702
Clé InChI LDJXFZUGZASGIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichloro 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium ii
CID PubChem 131675886
Nom IUPAC 2-diphénylphosphanyléthyl(diphényl)phosphane;palladium(2+);dichlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(CCP(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.Cl.[Pd+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II)
Point de fusion >360°C
Couleur Jaune
Formule linéaire PdCl2[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]
Quantité 2 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 575.75
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 18.5%
Forme physique Poudre