Learn More
Acide dichloroacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11447786
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
Code produit. 11447786
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14740.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 79-43-6 | C2H2Cl2O2 | 128.936 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Miscible à l’eau, à l’éthanol, à l’éther diéthylique, au n-octanol et à l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-43-6
Formule moléculaire C2H2Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.936
Numéro MDL MFCD00004223
Clé InChI JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichloroacetic acid, dichloracetic acid, dichloroethanoic acid, acetic acid, dichloro, urner's liquid, dichlorethanoic acid, bichloracetic acid, dca acid, bichloroacetic acid, dichloro-acetic acid
CID PubChem 6597
ChEBI CHEBI:36386
Nom IUPAC acide 2,2-dichloroacétique
SMILES C(C(=O)O)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloroacetic Acid
Point de fusion 9°C to 11°C
Densité 1.564
Point d’ébullition 192°C to 194°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.462
Quantité 500 g
Numéro UN UN1764
Beilstein 1098596
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,3050
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,diethyl ether,n-octanol and acetone.
Poids de la formule 128.94
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide