Learn More
Dichloroacetic Acid-d2, CDN
Code produit. 30328422
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30328422
Marque: CDN CDND10951G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloroacetic Acid-d2
CAS 63403-57-6
Formule moléculaire C2 D2 Cl2 O2
Quantité 1 g
Synonyme Acetic-d acid-d, dichloro- (9 CI), 2,2-Dichloroacetic-2-d acid-d, Dichloroacetic acid-d2, Dichloroacetic Acid-D2
Formule InChI InChI=1 S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1D/hD
SMILES [2 H]OC(=O)C([2 H])(Cl)Cl
Nom IUPAC deuterio 2,2-dichloro-2-deuterioacetate
Poids moléculaire (g/mol) 130.9544
Poids de la formule 129.9557 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity