Learn More
Dichlorobis(2-(di-tert-butylphosphino)éthylamine)ruthénium(II), 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 10841851 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10841851
Marque: Thermo Scientific Acros 435242500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1092372-91-2
Formule moléculaire C20H48Cl2N2P2Ru
Poids moléculaire (g/mol) 550.54
Numéro MDL MFCD07782003
Clé InChI FUALRLYVUZSWKT-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dichlorobis 2-di-tert-butylphosphino ethylamine ruthenium ii, dichlorobis 2-di-t-butylphosphino ethylamine ruthenium ii
CID PubChem 71310624
Nom IUPAC 2-ditert-butylphosphanyléthanamine ; dichlororuthénium
SMILES Cl[Ru]Cl.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichlorobis(2-(di-tert-butylphosphino)ethylamine)ruthenium(II)
Point de fusion 247°C to 263°C
Couleur Marron à jaune
Analyse élémentaire 41.9 to 45.4% C, 4.9 to 5.3% N
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 550.54
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichlorobis(2-(di-tert-butylphosphino)ethylamine)ruthenium(II)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.