Learn More
Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II), Pd 14,4 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15406625
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15406625 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 15406625 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044844.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichlorobis (tricyclohexylphosphine)palladium (II)
CAS 29934-17-6
Formule moléculaire C36H66Cl2P2Pd
Numéro MDL MFCD00191830
Quantité 1 g
Synonyme dichlorobis tricyclohexylphosphine palladium ii, bis tricyclohexylphosphine palladium ii dichloride, dichlorobis tricyclohexylphosphine palladium, bis tricyclohexylphosphine-palladium ii dichloride, bis tricyclohexylphosphine palladium ii-dichloride, bis tricyclo-hexylphosphine palladium ii dichloride, bis tricyclohexylphosphine palladium ii chloride
Informations sur la solubilité Moderately soluble in dichloromethane and chloroform. Sparingly soluble in benzene and toluene. Insoluble in water,alcohols,acetone,diethyl ether,and hexanes.
Clé InChI VUYVXCJTTQJVKJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES Cl[Pd]Cl.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Nom IUPAC dichloropalladium ; tricyclohexylphosphane
Poids moléculaire (g/mol) 738.19
CID PubChem 11050900
Poids de la formule 738.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 14,4 %
Forme physique Poudre