Learn More
Sel de sodium de l’acide dichloroisocyanurique monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11946581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Code produit. 11946581
Marque: Thermo Scientific Acros 436450500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 52671-45-1 | C3Cl2N3NaO3·H2O | 237.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52671-45-1
Formule moléculaire C3Cl2N3NaO3·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 237.96
Clé InChI FIHQYHSNTSJNGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Sodium dichloroisocyanurate dihydrate
CID PubChem 129893375
Nom IUPAC 1,3-dichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione de sodium dihydraté
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.O.O.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate
Point de fusion 240.0°C to 250.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou granulés
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to 104% (on dry substance) (Iodometry)
Informations sur la solubilité Solubility in water: ca 250g/L (25°C)
Poids de la formule 237.96
Pourcentage de pureté 97%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 15% max.
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.