Learn More
Dichlorométhane, 99,5 %, pour la spectroscopie ACS, stabilisé avec de l’amylène, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dichloromethane |
| Point de fusion | -97.0°C |
| Note relative au nom | 99.5% |
| Absorbance | 0.01 max. at 340nm, 0.01 max. at 400nm, 0.04 max. at 260nm, 0.1 max. at 250nm, 0.35 max. at 240nm, 1 max. at 235nm |
| Densité | 1.3250g/mL |
| Point d’ébullition | 39.0°C to 40.0°C |
| Quantité | 500 mL |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme physique | Liquide |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.5% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dichloromethane
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.