Learn More
Dichlorométhane, 99,8 %, pour HPLC, stabilisé avec à l’amylène, Thermo Scientific Chemicals
74.60€ - 153.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-09-2, 513-35-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.93 |
Numéro MDL | MFCD00000881 |
Clé InChI | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm |
CID PubChem | 6344 |
ChEBI | CHEBI:15767 |
Nom IUPAC | dichlorométhane |
SMILES | ClCCl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10031781
|
Thermo Scientific Acros
268330010 |
1 L | Bouteille en verre |
74.60€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10257210
|
Thermo Scientific Acros
268330025 |
2.5 L | Bouteille en verre |
153.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLCIdentifiants chimiques
75-09-2, 513-35-9 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
6344 | |
dichlorométhane |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
CHEBI:15767 | |
ClCCl |
Spécification
Dichloromethane | |
Stabilized | |
75-09-2, 513-35-9 | |
1.3250g/mL | |
Liquide | |
0.0002% max. | |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
01, 60 | |
01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
dichlorométhane | |
6344 | |
84.93 | |
HPLC |
-97.0°C | |
(1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 260nm, 0.005 max. at 270nm, 0.005 max. at 280nm, 0.02 max. at 250nm, 0.2 max. at 240nm, 1 max. at 233nm | |
0.0001 meq/g max. | |
39.0°C to 40.0°C | |
99.8% | |
1.325 | |
CH2Cl2 | |
0.43 mPa.s (20°C) | |
0.02% max. | |
15, 6135 | |
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf | |
ClCCl | |
84.93 | |
CHEBI:15767 | |
99.8% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Provoque une irritation cutanée.Provoque une sévère irritation des yeux.Peut irriter les voies respiratoires.Peut provoquer somnolence ou vertiges.Susceptible de provoquer le cancer.Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Déclaration GHS P Utiliser l’équipement de protection individuelle requis. Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d’exposition ou de malaise : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-838-9
missing translation for 'rtecsNumber' : PA8050000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dichloromethane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche