Learn More
Dichlorométhane, 99+ %, stab. avec env. 50 ppm d’amylène, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dichloromethane is employed in pharmaceutical applications. Its utilization is as a solvent in manufacturing of fine chemicals, drugs, drug intermediates and pharmaceuticals, and also in food engineering. It is the solvent of choice for caffeine extraction. It is employed as a solvent and paint remover, and as a blowing agent for polyurethane foams. It is useful for the fraction of flash pyrolysis oil and for the extraction of benzo-15-crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le dichlorométhane est utilisé dans les applications pharmaceutiques. Son utilisation est un solvant dans la fabrication de produits chimiques fins, de médicaments, d’intermédiaires pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques, ainsi que dans le domaine de l’ingénierie alimentaire. C’est le solvant de choix pour l’extraction de la caféine. Il est utilisé comme solvant et décapant pour peinture, et comme agent soufflant pour les mousses de polyuréthane. Il est utile pour la fraction d’huile de pyrolyse éclair et pour l’extraction du benzo-15-couronne-5 .
Solubilité
Miscible avec l’acétate d’éthyle, l’alcool, les hexanes, le méthanol, l’éther diéthylique, le n-octanol, l’acétone benzène, le tétrachlorure de carbone, l’éther diéthylique et le chloroforme. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Gardez le récipient bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé. Incompatible avec les métaux alcalins, l’aluminium, les agents oxydants forts, les bases, les amines, le magnésium, les bases fortes acides et les composés vinyliques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dichloromethane |
| Point de fusion | -95°C |
| Note relative au nom | stabilized with ca. 50ppm amylene |
| Densité | 1.325 |
| Point d’ébullition | 39°C to 40°C |
| Quantité | 500 mL |
| Odeur | Sweet |
| Indice de réfraction | 1.4244 |
| Numéro UN | UN1593 |
| Beilstein | 1730800 |
| Afficher plus |