Learn More
Dichlorométhane, qualité Biotech, 99,9 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™
Code produit. 15665670
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2L
Code produit. 15665670
Marque: Honeywell-Burdick and Jackson 4944532L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Qualité Biotech, 99,9 %, contient 40-150 ppm d’amylène comme stabilisateur
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) a développé les premiers solvants de haute pureté il y a plus de 50 ans
  • À mesure que de nouvelles applications et techniques émergent, Burdick & Jackson continue de développer des produits répondant aux standards les plus exigeants des laboratoires et de la production pharmaceutique
  • Nos solutions d’emballage, allant de l’échelle du laboratoire à celle de la production, offrent à nos clients une valeur ajoutée, une efficacité et une sécurité accrue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Point de fusion -97°C
Couleur Incolore
Densité 1.325g/mL at 25°C
Point d’ébullition 39°C to 41°C
Quantité 2 L
Limite d’explosion 0.22
Température d’allumage 1223°F
Odeur Sweet
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 24.45psi (55°C), 6.83psi (20°C)
Numéro UN UN1593
Beilstein 1730800
Poids de la formule 84.93g/mol
Pourcentage de pureté 99.90%