Learn More
Dichlorométhane, CHROMASOLV™, pour l’analyse des dioxines, des furanes et des PCB, Honeywell™
Code produit. 15684170
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
Code produit. 15684170
Marque: Honeywell-Chromasolv 344112.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
CHROMASOLV™, pour l’analyse des dioxines, des furanes et des PCB
  • Solvants de haute pureté pour chromatographie
  • Adéquation aux utilisations spécifiées testée, depuis les applications HPLC jusqu’aux applications UHPLC-MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
CAS 75-09-2
Densité 1.325g/mL at 25°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.22
Température d’allumage 1223°F
Formule moléculaire CH2Cl2
Numéro MDL MFCD00000881
Tension de vapeur 24.45 psi (55°C), 6.83 psi (20°C)
Numéro UN UN1593
Beilstein 1730800
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nom IUPAC dichlorométhane
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Poids de la formule 84.93g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8% (GC)
Qualité CHROMASOLV
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloromethane
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.