Learn More
Dichlorométhane, chromatographie de perméation sur gel, stabilisé à l’amylène, Fisher Chemical
Code produit. 10715331 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
2,5 L, flacon en verre revêtu de plastique
Code produit. 10715331
Marque: Fisher Chemical D/1861/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion -97°C
CAS 75-09-2
Couleur Incolore
Point d’ébullition 39°C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Formule moléculaire CH2Cl2
Numéro MDL MFCD00000881
Tension de vapeur 350mbar at 20°C
Viscosité 0.43 mPaS at 20°C
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nom IUPAC dichloromethane
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Poids de la formule 84.93g/mol