Learn More
Le dichlorométhane, Puriss., répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur., NF, ≥99 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Code produit. p-7120375
Click to view available options
Quantité:
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Flacon en verre
Conditionnement:
4 pièces
5L
6 pièces
Code produit. 15662590
Marque: Honeywell-Riedel-de Haen 242335LALU
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de Ph. EUR., NF, ≥99 % (CPG)
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Point de fusion -97°C
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph.Eur.NF
Couleur Incolore
Densité 1.318 to 1.322g/mL at 25°C, 1.325g/mL at 25°C
Point d’ébullition 39°C to 41°C
Quantité 5 L
Limite d’explosion 0.22
Température d’allumage 1223°F
Conditionnement Flacon en aluminium
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 24.45psi (55°C), 6.83psi (20°C)
Numéro UN UN1593
Beilstein 1730800
Poids de la formule 84.93g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (GC)
Qualité puriss.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.