Learn More
Dichlorométhane stabilisé à l’éthanol, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
Flacon en plastique PEHD de 5 L
Spécification
Spécification
| CAS | 75-09-2 |
| Quantité | 5 L |
| Conditionnement | Flacon en PEHD |
| Formule moléculaire | CH2Cl2 |
| Numéro MDL | MFCD00000881 |
| Clé InChI | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | ClCCl |
| Nom IUPAC | dichloromethane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 84.93 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dichloromethane, stabilized with ethanol
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Methylene chloride