Learn More
Dichlorométhylvinylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11436336 100 g 100g
11394509 10 g 10g
11446336 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11436336 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23119.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 124-70-9 | C3H6Cl2Si | 141.066 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-70-9
Formule moléculaire C3H6Cl2Si
Poids moléculaire (g/mol) 141.066
Numéro MDL MFCD00000492
Clé InChI YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichloro methyl vinyl silane, methylvinyldichlorosilane, silane, dichloroethenylmethyl, vinylmethyldichlorosilane, methyldichlorovinylsilane, silane, dichloromethylvinyl, unii-b27y6f24py, ccris 2457, dichloromethylvinyl-silan, dichloromethylvinyl silane
CID PubChem 31299
Nom IUPAC dichloro(méthyl)vinylsilane
SMILES C[Si](C=C)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 92°C to 93°C
Nom chimique ou matériau Dichloromethylvinylsilane
Point de fusion -78°C
Quantité 100 g
Point d’éclair 4°C (39°F)
Odeur Acrid
Numéro UN UN2985
Beilstein 1740822
Poids de la formule 141.07
Pourcentage de pureté 97%