Learn More
Dichlorvos 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316696
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30316696 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316696 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA12530000AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichlorvos
CAS 62-73-7
Noms d’analytes ou de composants Dichlorvos
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C4 H7 Cl2 O4 P
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Phosphoric acid, 2,2-dichloroethenyl dimethyl ester, Phosphoric acid, 2,2-dichlorovinyl dimethyl ester (6CI,8CI), Ethenol, 2,2-dichloro-, dimethyl phosphate (8CI), 2,2-Dichloroethenyl dimethyl phosphate, 2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate, Alatox, Atgard, Atgard V, BAY-b 4986, Bibesol, Brevinyl, Brevinyl E 50, Canogard, Chlorvinphos, DDVP, DDVP (insecticide), Dash, Dedevap, Des, Des (phosphate), Dichlofos, Dichlorman, Dichlorovinphos, Dichlorovos, Dichlorvos, Dimethyl 2,2-dichloroethenyl phosphate, Dimethyl 2,2-dichlorovinyl phosphate, Dimethyl dichlorovinyl phosphate, Divipan, ENT 20738, Equigard, Equigel, Estrosel, Estrosol, Estrosol (pesticide), Fecama, Fekama, Ferag ID TM, Insectigas D, Lava 100EC, Mopari, NSC 6738, Nefrafos, Nerkol, Nogos, Nogos 500, Nogos 50EC, Nogos G, Novotox, Nuvan, Nuvan 100EC, Nuvan 500 EC, Nuvan 7, Nuvan 76EC, Nuvos, O,O-Dimethyl 2,2-dichlorovinyl phosphate, OKO, OMS 14, Panaplate, Phosvit, Phosvit 75, Prima U, SD 1750, Szklarniak, TAP 9VP, Task, Task (insecticide), Unifos, Unifos (pesticide), Unifos 50EC, Unitox, Vapona, Vapona Insecticide, Vaponite, Vinylofos, Vinylophos, Winylophos
Formule InChI InChI=1S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3
SMILES COP(=O)(OC)OC=C(Cl)Cl
Nom IUPAC phosphate diméthylique de 2,2-dichloroéthényle
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 220.98
Quantité 1 mL
Poids de la formule 219.9459 g/mol