Learn More
Agilent BioTek Miroir dichroïque demi-format
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Longueur d’ondes:
510 nm
545 nm
595 nm
Conditionnement:
1 pièce
Description
À utiliser avec Cytation 5, Synergy H1, Synergy LX
Spécification
Spécification
| Type de produit | Miroir dichroïque |
| À utiliser avec (équipement) | Cytation 3, Cytation 5, Synergy 2, Synergy H1, Ex. 540-590, Em. 600-770 |
| Longueur d’ondes | 595 nm |