Learn More
Thermo Scientific Cap AL Sealing Tube 2ml
Marque:  Thermo Scientific 54459
Cap AL Sealing Tube 2ml
Code produit. 10004643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00€
    627.00€ / 1 pièce
    Économisez 13.00€
    2% de réduction