Learn More
Diclazuril-méthyle 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diclazuril-methyl |
| CAS | 103337-71-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Diclazuril-methyl |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C18 H11 Cl3 N4 O2 |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)-α-methyl-, 2,6-Dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)-α-methylbenzeneacetonitrile, Diclazuril-methyl |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H11Cl3N4O2/c1-18(9-22,10-2-4-11(19)5-3-10)16-13(20)6-12(7-14(16)21)25-17(27)24-15(26)8-23-25/h2-8H,1H3,(H,24,26,27) |
| SMILES | CC(C#N)(c1ccc(Cl)cc1)c2c(Cl)cc(cc2Cl)N3N=CC(=O)NC3=O |
| Afficher plus |