Learn More
Diclofénac 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316907
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30316907 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316907 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA12537000AL1000
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diclofenac
CAS 15307-86-5
Noms d’analytes ou de composants Diclofenac
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C14 H11 Cl2 N O2
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, Aceclofenac Imp. A (EP), Diclofenac, Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]- (8CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid, 2-(2,6-Dichlorophenylamino)phenylacetic acid, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid, Dichlofenac, Diclac, Diclofenac acid, Diclofenamic acid, Diclomelan, Dicloreuma, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid, Pennsaid, Transfenac, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid, Aceclofenac Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nom IUPAC Acide 2-[2-(2,6-dichloroanino)phényl]acétique
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 296.15
Quantité 1 mL
Poids de la formule 295.0167 g/mol