Learn More
Impureté B du diclofénac sodique EP, Mikromol™
Description
Impureté B du diclofénac sodique EP
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde |
| CAS | 22121-58-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C13 H9 Cl2 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Diclofenac Impurity B, Diclofenac Sodium Imp. B (EP), Diclofenac Imp. B (EP), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde, Anthranilaldehyde, N-(2,6-dichlorophenyl)- (8CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)benzaldehyde, o-(2,6-Dichloroanilino)benzaldehyde, Diclofenac Sodium Impurity B, Diclofenac Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-8,16H |
| SMILES | Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2C=O |
| Nom IUPAC | 2-(2,6-dichloroanilino)benzaldéhyde |
| Afficher plus |