Learn More
Impureté C du diclofénac sodique EP, Mikromol™
Description
Impureté C du diclofénac sodique EP
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol |
| CAS | 27204-57-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C13 H11 Cl2 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Imp. C (EP), Diclofenac Imp. C (EP), [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Impurity C, Diclofenac Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2 |
| SMILES | OCc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Nom IUPAC | [2-(2,6-dichloroanilino)phényl]méthanol |
| Afficher plus |