Learn More
Impureté C du diclofénac sodique EP, Mikromol™
Code produit 30462656
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462656 4 x 25 mg 100mg
17971156 25 mg 25mg
17954246 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462656 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0006.0400254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté C du diclofénac sodique EP, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol
CAS 27204-57-5
Noms d’analytes ou de composants (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H11 Cl2 N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Imp. C (EP), Diclofenac Imp. C (EP), [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Impurity C, Diclofenac Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2
Type de solution Neat
SMILES OCc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nom IUPAC [2-(2,6-dichloroanilino)phényl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 268.14
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 267.0218 g/mol