Learn More
Diclofénac sodique, LoGiCal
Code produit 30458660
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458660 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458660 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0006.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diclofenac sodium
CAS 15307-79-6
Noms d’analytes ou de composants Diclofenac sodium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H10 Cl2 N O2 . Na
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Diclofenac Sodium Assay Standard, Aceclofenac Imp. A (EP), Diclofenac Sodium, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-benzeneacetic acid monosodium salt, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]-acetic acid monosodium salt, 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid sodium salt, Allvoran, Assaren, Benfofen, Delphimix, Dichronic, Diclo-Phlogont, Diclo-Puren, Diclobenin, Diclofen SR 100, Diclofenac sodium, Diclofenac sodium salt, Diclofenac-Na Emulgel, Diclofenacsodium Emulgel, Diclophenac sodium, Diclord, Dicloreum, Diklovit, Dolobasan, Duravolten, Effekton, Evofenac, Feloran, Fortfen, GP 45840, Hyanalgese D, Inflaban, Kriplex, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid sodium salt, Naclof, Neriodin, Novapirina, Orthofen, Orthophen, Primofenac, Profenac, Prophenatin, Rhumalgan, SR 318B, Sodium [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate, Sodium diclofenac, Sorelmon, Tsudohmin, Valetan, Voldal, Voltaren, Voltaren Ophtha, Voltaren Ophtha CD, Voltarol, Voveran, Xenid, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid sodium salt, Aceclofenac Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES [Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nom IUPAC acétate de sodium;2-[2-(2,6-dichloroanilino)phényl]
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 318.13
Quantité 10 mg
Poids de la formule 316,9986 g/mol