Learn More
Diclofénac sodique, Mikromol™
Code produit 18070870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18070870 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18070870 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0006.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Diclofénac sodique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diclofenac sodium
CAS 15307-79-6
Noms d’analytes ou de composants Diclofenac sodium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H10 Cl2 N O2 . Na
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Diclofenac Sodium Assay Standard, Aceclofenac Imp. A (EP), Diclofenac Sodium, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-benzeneacetic acid monosodium salt, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]-acetic acid monosodium salt, 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid sodium salt, Allvoran, Assaren, Benfofen, Delphimix, Dichronic, Diclo-Phlogont, Diclo-Puren, Diclobenin, Diclofen SR 100, Diclofenac sodium, Diclofenac sodium salt, Diclofenac-Na Emulgel, Diclofenacsodium Emulgel, Diclophenac sodium, Diclord, Dicloreum, Diklovit, Dolobasan, Duravolten, Effekton, Evofenac, Feloran, Fortfen, GP 45840, Hyanalgese D, Inflaban, Kriplex, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid sodium salt, Naclof, Neriodin, Novapirina, Orthofen, Orthophen, Primofenac, Profenac, Prophenatin, Rhumalgan, SR 318B, Sodium [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate, Sodium diclofenac, Sorelmon, Tsudohmin, Valetan, Voldal, Voltaren, Voltaren Ophtha, Voltaren Ophtha CD, Voltarol, Voveran, Xenid, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid sodium salt, Aceclofenac Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nom IUPAC sodium ;2-[2-(2,6-dichloroanilino)phényl]acétate
Poids moléculaire (g/mol) 318.13
Quantité 500 mg
Poids de la formule 316,9986 g/mol