Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| Dichlofluanide | 1085-98-9 | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dichlofluanid |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| CAS | 1085-98-9, 75-09-2 |
| % min. CAS | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| % max. CAS | 0.1, 99.9 |
| Formule moléculaire | C9H11Cl2FN2O2S2 |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Clé InChI | WURGXGVFSMYFCG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN(C)S(=O)(=O)N(C1=CC=CC=C1)SC(F)(Cl)Cl |
| Afficher plus |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire