Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dicofol |
| CAS | 115-32-2 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 1886299 |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | 78.5°C to 79.5°C |
| Point d’ébullition | 193°C (0.13 hPa) |
| Synonyme | 2,2,2-Trichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)ethanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 370.5 g/mol |
| Quantité | 100 mg |