Learn More
Dicyclohexano-18-couronne-6, mélange d’isomères, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498256 25 g 25g
11488256 1 g 1g
11374509 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15344.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16069-36-6 | C20H36O6 | 372.502 g/mol
Dicyclohexano is used as an anion activator and complexing agent which solubilizes alkali metal ions in non-polar solvents. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dicyclohexano est utilisé comme activateur d’anions et agent complexant qui solubilise les ions métalliques alcalins dans des solvants non polaires. Il s’agit d’une matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants, etc.
Solubilité
Soluble dans le toluène. Légèrement soluble (13 g/l,26°C) dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16069-36-6
Formule moléculaire C20H36O6
Poids moléculaire (g/mol) 372.502
Numéro MDL MFCD00005099
Clé InChI BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexyl-18-crown-6, cis-dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexo-18-crown-6, perhydrodibenzo-18-crown-6, dch-18-crown-6, icosahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dicyclohexyl-18-crown-6 ether, dicyclohexyl 18-crown-6, ccris 3612
CID PubChem 85955
SMILES C1CCC2C(C1)OCCOCCOC3CCCCC3OCCOCCO2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyclohexano-18-crown-6
Note relative au nom mixture of isomers
Point de fusion 46°C to 53°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1130529
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2602
Informations sur la solubilité Soluble in Toluene. Slightly soluble (13g/L,26°C) in water.
Poids de la formule 372.5
Pourcentage de pureté 97%