missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dicyclohexyloxostannane, TRC

Code produit. 30006735
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
30006735 100 mg 100mg
30133583 1 g 1g
30005713 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30006735 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD440260100MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 22771-17-1
Nom chimique ou matériau Dicyclohexyloxostannane
Formule moléculaire C12H22OSn
Poids moléculaire (g/mol) 301.01
SMILES O=[Sn](C1CCCCC1)C2CCCCC2
Synonyme Dicyclohexyltin Oxide, NSC 99148

Spécification

Quantité 100 mg
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.