Learn More
Chlorhydrate de dicyclovérine, LoGiCal
Code produit 30460979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460979 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460979 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0766.00
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicycloverine Hydrochloride
CAS 67-92-5
Noms d’analytes ou de composants Dicycloverine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H35 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme [1,1'-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), [Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride, Atumin, Benacol, Bentomine, Bentyl hydrochloride, Di-Syntramine, Dicyclomine hydrochloride, Dicycloverin hydrochloride, Diocyl hydrochloride, Dyspas, Mamiesan, Merbentyl, Procyclomin, Wyovin hydrochloride, beta-Diethylaminoethyl 1-cyclohexylcyclohexanecarboxylate hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C19H35NO2.ClH/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17;/h17H,3-16H2,1-2H3;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C1(CCCCC1)C2CCCCC2
Nom IUPAC 2-(diéthylamino)éthyl 1-cyclohexylcyclohexane-1-carboxylate;chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 345.95
Quantité 10 mg
Poids de la formule 345.2435 g/mol