Learn More
Didanosine EP Impureté A (Azathioprine EP Impureté F), Mikromol™
Description
Didanosine EP Impureté A (Azathioprine EP Impureté F), Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hypoxanthine |
| CAS | 68-94-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Hypoxanthine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C5 H4 N4 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one (Hypoxanthine), 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one, Hypoxanthine, Didanosine Related Compound A (USP), Didanosine Imp. A (Ph. Int.), Didanosine Imp. A (EP), Didanosine Related Compound A, Azathioprine Impurity F, Didanosine Impurity A, Mercaptopurine Impurity A, Mercaptopurine Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | O=C1NC=Nc2[nH]cnc12 |
| Afficher plus |