Learn More
Didanosine, Mikromol™
Code produit 17983056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17983056 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17983056 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1047.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Didanosine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Didanosine
CAS 69655-05-6
Noms d’analytes ou de composants Didanosine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H12 N4 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Didanosine, 2',3'-dideoxyinosine, 9-(2,3-Dideoxy-beta-d-glycero-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one
Formule InChI InChI=1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
SMILES OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
Nom IUPAC 9-[(2R,5S)-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 236.23
Quantité 250 mg
Poids de la formule 236,0909 g/mol