Learn More
chlorure de didécyldiméthylammonium 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30315150
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30315150 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315150 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA12588000AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Didecyldimethylammonium chloride (DDAC-C10)
CAS 7173-51-5
Noms d’analytes ou de composants Didecyldimethylammonium chloride (DDAC-C10)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C22 H48 N . Cl
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme DDAC-C10, Didecyldimethylammonium-chloride
Formule InChI InChI=1S/C22H48N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
Nom IUPAC dodécyl(diméthyl)azaium ;chlorure
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 362.08
Quantité 1 mL
Poids de la formule 361.3475 g/mol