Learn More
bromure de didodécyldiméthylammonium 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313845 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313845 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREB12588350AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Didodecyldimethylammonium Bromide
CAS 3282-73-3
Noms d’analytes ou de composants Didodecyldimethylammonium Bromide
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C26H56BrN
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1-Dodecanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, bromide (9CI), Ammonium, didodecyldimethyl-, bromide (8CI), Didodecyldimethylammonium bromide (7CI), Bis(dodecyl)dimethylammonium bromide, Bis(n-dodecyl)dimethylammonium bromide, DDAB, DDDMA, DMAB, Di-n-dodecyldimethylammonium bromide, Dilauryldimethylammonium bromide, Dimethyldidodecylammonium bromide, Dimethyldilaurylammonium bromide
Formule InChI InChI=1S/C26H56N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC
Nom IUPAC dododécyl(diméthyl)phosphate ;bromide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 462.63
Quantité 10 mL
Poids de la formule 461,3596 g/mol